Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
Formule:
C₁₃H₁₈N₂O₂ Point de fusion: 89…90 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04973340 Numéro CAS: 80518-57-6 |