Imprimer
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-méthyl-5-nitropyridine, 4-Méthyl-5-nitro-2-piridilamina
OR0938-5G OR0938-25G
APOSOR0938-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0938-5G APOSOR0938-25G
2-Amino-5-nitro-4-picoline
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010692
Numéro CAS: 21901-40-6