1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine, 3-Amino-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule:
C₆H₆N₄ Point de fusion: 187…192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04113611 Numéro CAS: 6752-16-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |