Imprimer
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
OR0924-5G OR0924-25G OR0924-1G
APOSOR0924-5GEA 24.8 EUR
APOSOR0924-5G APOSOR0924-25G APOSOR0924-1G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Point de fusion: 38…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673014
Numéro CAS: 148547-19-7