Imprimer
Azodicarboxylate de diisopropyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR0923-100G OR0923-25G OR0923-500G
APOSOR0923-100GEA 34.8 EUR
APOSOR0923-100G APOSOR0923-25G APOSOR0923-500G
Azodicarboxylate de diisopropyle 98%
Azodicarboxylate de diisopropyle
Formule: C₈H₁₄N₂O₄
Point d'ébullition: 74…75 °C/0,3mmHg
Point de fusion: 44319 °C
Densité: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008875
Numéro CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III