Imprimer
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0918-100G OR0918-25G
APOSOR0918-100GEA 219 EUR
APOSOR0918-100G APOSOR0918-25G
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point de fusion: 129…134 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02682623
Numéro CAS: 120728-10-1