Imprimer
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0915-25G OR0915-5G OR0915-100G
APOSOR0915-25GEA 109 EUR
APOSOR0915-25G APOSOR0915-5G APOSOR0915-100G
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₉BrO₃
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156964
Numéro CAS: 31558-41-5