Imprimer
4-Méthoxysalicylaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
OR0913-100G OR0913-25G OR0913-500G
APOSOR0913-100GEA 120 EUR
APOSOR0913-100G APOSOR0913-25G APOSOR0913-500G
4-Méthoxysalicylaldéhyde 97%
4-Méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point de fusion: 40…43 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003327
Numéro CAS: 673-22-3
EINECS: 211-604-0