(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
Formule:
C₂₂H₂₂BrO₂P Poids moléculaire: 429.30 g/mol Point de fusion: 244…250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00274196 Numéro CAS: 17857-14-6 |