Imprimer
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0887-1G OR0887-5G
APOSOR0887-1GEA 33.5 EUR
APOSOR0887-1G APOSOR0887-5G
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₂₃ClN₂
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676095
Numéro CAS: 116797-02-5