4-(Dimethylamino)piperidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₆N₂ Point d'ébullition: 187 °C Densité: 1,09 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023144 Numéro CAS: 50533-97-6 EINECS: 256-617-2 UN: 2735 ADR: 8,III |