1-Boc-3-hydroxypiperidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₉NO₃ Point de fusion: 65…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093938 Numéro CAS: 85275-45-2 |