Imprimer
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR0852-25G OR0852-5G OR0852-100G
APOSOR0852-25GEA 84.1 EUR
APOSOR0852-25G APOSOR0852-5G APOSOR0852-100G
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012856
Numéro CAS: 39959-54-1