Imprimer
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0849-250G OR0849-25G OR0849-500G
APOSOR0849-250GEA 132 EUR
APOSOR0849-250G APOSOR0849-25G APOSOR0849-500G
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007660
Numéro CAS: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4