Imprimer
[4-(Diméthylamino)phényl]méthanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxymethyl-N,N-dimethylaniline
OR0847-1G OR0847-250MG OR0847-5G
APOSOR0847-1GEA 95.7 EUR
APOSOR0847-1G APOSOR0847-250MG APOSOR0847-5G
[4-(Diméthylamino)phényl]méthanol 97%
[4-(Diméthylamino)phényl]méthanol
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 125…126 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03840449
Numéro CAS: 1703-46-4