Imprimer
3-Phenoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR0826-1G OR0826-5G
APOSOR0826-1GEA 65.4 EUR
APOSOR0826-1G APOSOR0826-5G
3-Phenoxybenzonitrile 98%
3-Phenoxybenzonitrile
Formule: C₁₃H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05669318
Numéro CAS: 50789-45-2