Imprimer
4-(Boc-amino)piperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
OR0807-25G OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA 37.7 EUR
APOSOR0807-25G APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidine 97%
4-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 200.28 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798171
Numéro CAS: 73874-95-0