Acide 2,2'-thiodiacétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₆O₄S Point de fusion: 128…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004359 Numéro CAS: 123-93-3 EINECS: 204-663-9 UN: 3261 ADR: 8,II |