Imprimer
Acide malonique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Propanedioic acid
OR0786-100G OR0786-1KG OR0786-500G
APOSOR0786-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0786-100G APOSOR0786-1KG APOSOR0786-500G
Acide malonique
Acide malonique
Formule: C₃H₄O₄
Poids moléculaire: 104.06 g/mol
Point d'ébullition: 387
Point de fusion: 132…136 °C (déc.)
Densité: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002707
Numéro CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Indice Merck: 13,05732