4-Nitrothioanisole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sulfure de 4-nitrophényle et de méthyle, 1-Nitro-4-(méthylthio)benzène
Formule:
C₇H₇NO₂S Poids moléculaire: 169.2 g/mol Point de fusion: 66…72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010868 Numéro CAS: 701-57-5 |