Imprimer
4-(Méthylthio)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0773-100G OR0773-25G OR0773-5G
APOSOR0773-100GEA 215 EUR
APOSOR0773-100G APOSOR0773-25G APOSOR0773-5G
4-(Méthylthio)aniline 97%
4-(Méthylthio)aniline
Formule: C₇H₉NS
Point d'ébullition: 272…273 °C
Densité: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007889
Numéro CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 3334
ADR: 9,III