Imprimer
Disulfure de bis(3-nitrophényle)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,3'-Dinitrodiphenyl disulphide
OR0768-10G OR0768-1G OR0768-5G
APOSOR0768-10GEA 197 EUR
APOSOR0768-10G APOSOR0768-1G APOSOR0768-5G
Disulfure de bis(3-nitrophényle)
Disulfure de bis(3-nitrophényle)
Formule: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Point de fusion: 78…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007246
Numéro CAS: 537-91-7
EINECS: 208-677-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III