Imprimer
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
OR0764-1G OR0764-250MG OR0764-5G
APOSOR0764-1GEA 194 EUR
APOSOR0764-1G APOSOR0764-250MG APOSOR0764-5G
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659081
Numéro CAS: 77940-94-4