Imprimer
Anhydride toluène-p-sulfonique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
OR0751-100G OR0751-25G OR0751-500G
APOSOR0751-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0751-100G APOSOR0751-25G APOSOR0751-500G
Anhydride toluène-p-sulfonique 95%
Anhydride toluène-p-sulfonique
Formule: C₁₄H₁₄O₅S₂
Poids moléculaire: 326.39
Point de fusion: 121…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008548
Numéro CAS: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 2585
ADR: 8 III