5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, grade Technique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₈O₃ Poids moléculaire: 212.21 g/mol Point de fusion: 212…213 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00541949 Numéro CAS: 130423-83-5 |