Imprimer
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 23.2 EUR
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle 98%
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle
Formule: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Point d'ébullition: 135…137 °C/20mmHg
Point de fusion: 31…35 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000234
Numéro CAS: 589-10-6
EINECS: 209-634-4