Imprimer
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0689-100MG OR0689-500MG
APOSOR0689-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR0689-100MG APOSOR0689-500MG
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00455104
Numéro CAS: 284679-97-6