1-Chloro-4-(méthylsulfonyl)benzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Chlorophenyl Methyl sulphone, 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule:
C₇H₇ClO₂S Point de fusion: 96…100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025067 Numéro CAS: 98-57-7 EINECS: 202-682-7 |