5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C9H6N2O3 Point de fusion: 300 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01313781 Numéro CAS: 6625-96-3 |