2-(2-Naphthyl)indole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Naphthalen-2-yl)-1H-indole
Formule:
C₁₈H₁₃N Point de fusion: 204…207 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00124144 Numéro CAS: 23746-81-8 |