Imprimer
2-(Methylthio)benzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Methylsulphanyl)benzylamine
OR0657-1G OR0657-250MG
APOSOR0657-1GEA 232 EUR
APOSOR0657-1G APOSOR0657-250MG
2-(Methylthio)benzylamine
2-(Methylthio)benzylamine
Formule: C₈H₁₁NS
Point d'ébullition: 139…141 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831039
Numéro CAS: 56004-83-2
UN: 1760
ADR: 8,III