Imprimer
2-Methylindan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-1-indanone
OR0627-25G OR0627-5G
APOSOR0627-25GEA 415 EUR
APOSOR0627-25G APOSOR0627-5G
2-Methylindan-1-one
2-Methylindan-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O
Poids moléculaire: 146.19 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C/4mmHg
Densité: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192303
Numéro CAS: 17496-14-9