Imprimer
4,5-Diméthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
OR0619-100G OR0619-50G OR0619-250G
APOSOR0619-100GEA 71.2 EUR
APOSOR0619-100G APOSOR0619-50G APOSOR0619-250G
4,5-Diméthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
4,5-Diméthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
Formule: C₁₀H₁₁NO₆
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007239
Numéro CAS: 26791-93-5