Imprimer
3-Methylbenzamidoxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0604-1G OR0604-5G
APOSOR0604-1GEA 45.1 EUR
APOSOR0604-1G APOSOR0604-5G
3-Methylbenzamidoxime
3-Methylbenzamidoxime
Formule: C₈H₁₀N₂O
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833266
Numéro CAS: 40067-82-1