Imprimer
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH
OR0572-100G OR0572-25G OR0572-500G
APOSOR0572-100GEA 145 EUR
APOSOR0572-100G APOSOR0572-25G APOSOR0572-500G
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 97%
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064218
Numéro CAS: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7