Imprimer
Isothiocyanate de 2-isopropyl-6-méthylphényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0564-1G OR0564-5G
APOSOR0564-1GEA 94.4 EUR
APOSOR0564-1G APOSOR0564-5G
Isothiocyanate de 2-isopropyl-6-méthylphényle
Isothiocyanate de 2-isopropyl-6-méthylphényle
Formule: C₁₁H₁₃NO
Point d'ébullition: 92 °C/3mmHg
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060370
Numéro CAS: 306935-86-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III