Imprimer
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0563-1G OR0563-250MG OR0563-5G
APOSOR0563-1GEA 88.6 EUR
APOSOR0563-1G APOSOR0563-250MG APOSOR0563-5G
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₂
Point de fusion: 222…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570664
Numéro CAS: 306935-41-1