Imprimer
4-(Methylsulphonyl)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0562-100G OR0562-25G OR0562-5G
APOSOR0562-100GEA 198 EUR
APOSOR0562-100G APOSOR0562-25G APOSOR0562-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formule: C₇H₈O₃S
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047806
Numéro CAS: 14763-60-1