Imprimer
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR0556-1G OR0556-5G OR0556-10G
APOSOR0556-1GEA 164 EUR
APOSOR0556-1G APOSOR0556-5G APOSOR0556-10G
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00711879
Numéro CAS: 127222-69-9