Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅NO₅ Poids moléculaire: 183.12 g/mol Point de fusion: 229…236 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007110 Numéro CAS: 619-14-7 EINECS: 210-580-9 |