3-(2-Hydroxyéthyl)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉NO Point d'ébullition: 176 °C/15mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00831047 Numéro CAS: 6293-56-7 |