Imprimer
2-Aminopyridine-3-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
OR0493-100G OR0493-500G OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA 24.8 EUR
APOSOR0493-100G APOSOR0493-500G APOSOR0493-1KG
2-Aminopyridine-3-ol
2-Aminopyridine-3-ol
Formule: C₅H₆N₂O
Point de fusion: 166…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006317
Numéro CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III