Imprimer
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0482-250MG OR0482-1G
APOSOR0482-250MGEA 115 EUR
APOSOR0482-250MG APOSOR0482-1G
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 165…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269372
Numéro CAS: 81438-52-0