1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Boc-4-(4-Carboxybenzyl)piperazine, 4-(4-Carboxybenzyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
Formule:
C₁₇H₂₄N₂O₄ Point de fusion: 212…213 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04974012 Numéro CAS: 479353-63-4 |