Imprimer
Isocyanate de 2-éthyl6-méthylphényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Ethyl-6-methylphenylisocyanate
OR0473-10G OR0473-1G OR0473-5G
APOSOR0473-10GEA 206 EUR
APOSOR0473-10G APOSOR0473-1G APOSOR0473-5G
Isocyanate de 2-éthyl6-méthylphényle
Isocyanate de 2-éthyl6-méthylphényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₁₀H₁₁NO
Point d'ébullition: 83…84 °C/5mmHg
Densité: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013855
Numéro CAS: 75746-71-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III