Imprimer
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0430-1G OR0430-250MG
APOSOR0430-1GEA 49.3 EUR
APOSOR0430-1G APOSOR0430-250MG
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈Cl₂N₂
Point de fusion: 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366481
Numéro CAS: 646477-45-4