Isocyanate de 3,5-diméthylphényle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₉H₉NO Point d'ébullition: 205 °C Densité: 1,045 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 83 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00013868 Numéro CAS: 54132-75-1 EINECS: 258-987-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |