4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₀N₂S Point de fusion: 64…66 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00041093 Numéro CAS: 2131-64-8 EINECS: 218-360-4 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |