Imprimer
Isothiocyanate de 2,4-diméthoxyphényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Diméthoxy-4-isothiocyanatobenzène
OR0408-5G OR0408-1G
APOSOR0408-5GEA 121 EUR
APOSOR0408-5G APOSOR0408-1G
Isothiocyanate de 2,4-diméthoxyphényle 97%
Isothiocyanate de 2,4-diméthoxyphényle
Formule: C₉H₉NO₂S
Poids moléculaire: 195.24 g/mol
Point d'ébullition: 166…167 °C/6mmHg
Point de fusion: 51…53 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041058
Numéro CAS: 33904-03-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III