Imprimer
2-Hydroxy-6-méthyl-4(1H)-pyridinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR0394-5G OR0394-25G
APOSOR0394-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0394-5G APOSOR0394-25G
2-Hydroxy-6-méthyl-4(1H)-pyridinone
2-Hydroxy-6-méthyl-4(1H)-pyridinone
Formule: C₆H₇NO₂
Poids moléculaire: 125.13 g/mol
Point de fusion: 324…327 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860849
Numéro CAS: 3749-51-7